Description
D-Cysteine is an important source of sulfide in human metabolism. It is the precursor for glutathione. It plays important role in protein structure and in metal binding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La D-cystéine est une source importante de sulfure dans le métabolisme humain. Elle est le précurseur du glutathion. Elle joue un rôle important dans la structure des protéines et dans la liaison des métaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement).
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | D-Cysteine |
Point de fusion | 230°C (decomposition) |
Beilstein | 1721407 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (partly). |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 121.16 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Solide |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N21L036 | Certificat d’analyse | 24/02/2025 | H62627.06,H62627.03 |
T24K017 | Certificat d’analyse | 01/08/2024 | H62627.06,H62627.03 |
P25K034 | Certificat d’analyse | 05/04/2024 | H62627.06,H62627.03 |
N02K040 | Certificat d’analyse | 15/02/2024 | H62627.06,H62627.03 |
N20J020 | Certificat d’analyse | 09/05/2023 | H62627.06 |