Learn More
D-allo-isoleucine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15473627
D-allo-isoleucine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15473627
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 15473627
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27189.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1509-35-9
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00066445
Clé InChI AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Synonyme d-alloisoleucine, d-allo-isoleucine, 2r,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-d-isoleucine, alloisoleucine, d, h-d-allo-ile-oh, threo-d-isoleucine, dl-allo-isoleucine, hile, h-dl-allo-ile-ohAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 94206
ChEBI CHEBI:20899
Nom IUPAC Acide (2R,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-allo-Isoleucine
Point de fusion ∽285°C (decomposition)
Beilstein 1721794
Quantité 250 mg
Poids de la formule 131.18
Rotation optique −37° (c=1 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10145170 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH27189.03,H27189.06,H27189.MD
Numéro de lot5005A16A Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH27189.03,H27189.06,H27189.MD
Numéro de lotBF130501 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH27189.03,H27189.06,H27189.MD
Numéro de lot10204804 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH27189.03,H27189.06,H27189.MD
Numéro de lot10200219 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH27189.03,H27189.06,H27189.MD
Nom du produit
D-allo-isoleucine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >