Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-isoleucine, 99 %
Description
L-Isoleucine acts as an essential amino acid in human. It is used as a flavoring agent and nutritional supplement for foods. It is also used as an antipsychotic. It is employed as a component of proteins. Further, it stimulates immune function and promotes secretion of several hormones. In addition to this, it is used for hemoglobin formation and regulating blood sugar and energy levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La L-isoleucine agit à l’instar d’un acide aminé essentiel chez l’homme. Elle est utilisée comme aromatisant et comme supplément nutritionnel dans les préparations alimentaires. Elle est également utilisée en tant qu’antipsychotique. Elle est utilisée comme composant de protéines. En outre, elle stimule la fonction immunitaire et favorise la sécrétion de plusieurs hormones. Par ailleurs, elle est utilisée pour la formation de l’hémoglobine ainsi que pour la régulation de la glycémie et des niveaux d’énergie.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool chaud et l’acide acétique chaud. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Isoleucine |
Point de fusion | ∽287°C (decomposition) |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Beilstein | 1721792 |
Merck Index | 14,5179 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. Slightly soluble in hot alcohol and hot acetic acid. Insoluble in ether. |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 131.18 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10158689 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | A13699.22,A13699.30,A13699.18,A13699.09 |
Q18J002 | Certificat d’analyse | 24/04/2023 | A13699.09 |
U08I025 | Certificat d’analyse | 12/08/2022 | A13699.22,A13699.30,A13699.18,A13699.09 |
S24I039 | Certificat d’analyse | 02/08/2022 | A13699.22,A13699.30,A13699.18,A13699.09 |
Y20E002 | Certificat d’analyse | 27/07/2022 | A13699.22,A13699.30,A13699.18,A13699.09 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%