Learn More
L-isoleucine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Description
Cet acide aminé convient à une utilisation dans les systèmes de culture de tissus nécessitant des additifs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Isoleucine |
| Point de fusion | 284°C |
| Ammonium | 0.02% max. |
| CAS | 73-32-5 |
| Arsenic (As) | 1ppm max. |
| pH | 5.5 to 6.5 |
| Couleur | Blanc |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 10ppm max. |
| Résidus d’allumage | 0.1% max. |
| Identification | Pass Test |
| Afficher plus |