Learn More
D-allo-isoleucine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11476350
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 11476350
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27189.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1509-35-9 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1509-35-9
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00066445
Clé InChI AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Synonyme d-alloisoleucine, d-allo-isoleucine, 2r,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-d-isoleucine, alloisoleucine, d, h-d-allo-ile-oh, threo-d-isoleucine, dl-allo-isoleucine, hile, h-dl-allo-ile-oh
CID PubChem 94206
ChEBI CHEBI:20899
Nom IUPAC Acide (2R,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-allo-Isoleucine
Point de fusion ∽285°C (decomposition)
Beilstein 1721794
Quantité 5 g
Poids de la formule 131.18
Rotation optique −37° (c=1 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 97%