Learn More
Novus Biologicals™ CYB5R3 Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
Marque: Novus Biologicals™ NBP1-78879-100UG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 27-301 of Human CYB5R3 The Recombinant Human CYB5R3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CYB5R3 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spécification
1mg/mL | |
Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 1mM DTT, 0.1M NaCl. | |
SDS-PAGE | |
Human | |
RUO | |
Unconjugated |
SDS-PAGE | |
34kDa | |
100μg | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
CYB5R3 | |
>95% |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ CYB5R3 Protein > 100μg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu