Learn More
Aalborg™ Débitmètre modèle F en PTFE/PFA
Le débitmètre modèle F en PTFE/PFA Aalborg™ est parfait pour les applications de haute pureté ou pour une utilisation avec des liquides corrosifs.
Marque:  Aalborg™ F6C-F02-01-TF
Code produit. 11717729
  • 521.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Composants en contact avec des liquides chimiquement inertes
  • Visière de protection amovible
  • Absence de fuite testée individuellement
  • Montage vertical en ligne
  • Vanne à la sortie
Spécification
Spécification
Débitmètre
6,7 bars
Liquides ultra-purs ou corrosifs
121°C
250°ml/min.
± 5 %
1/4 po NPT (M)
Linéaire et direct
Teflon
Nom du produit
Aalborg™ Débitmètre modèle F en PTFE/PFA > Plage de débit :250 ml/min.