Learn More
Fisherbrand™ Embouts de distributeur
Pointes de distributeur robustes, stables et durables pour diverses marques de pipeteurs. Pour la distribution de liquides à viscosité ou pression de vapeur élevée.
Marque: Fisherbrand™ 702626
116.09 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Ces cônes jetables conviennent aux distributeurs multiples suivants :
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ et Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Spécification
1,25 ml | |
X100 | |
Pour la distribution de liquides à viscosité élevée et haute pression de vapeur | |
Pointe du distributeur | |
Polypropylène |
Stérile | |
ISO 8655 | |
Irradiation bêta | |
Usage unique |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Embouts de distributeur > X 100
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu