Learn More
Novus Biologicals™ CYB5R3 Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
410.00€ - 1025.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | SDS-PAGE |
---|---|
Méthode de purification | SDS-PAGE |
Source | Human |
Conditions de stockage | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
État réglementaire | RUO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18466290
|
Novus Biologicals™
NBP1-78879-0.5mg |
0.5 mg |
1025.00€
0.50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18215989
|
Novus Biologicals™
NBP1-78879-100UG |
100μg |
410.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 27-301 of Human CYB5R3 The Recombinant Human CYB5R3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CYB5R3 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.Spécification
SDS-PAGE | |
Human | |
RUO | |
Unconjugated |
SDS-PAGE | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
CYB5R3 | |
>95% |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ CYB5R3 Protein