Learn More
Hirschmann™ Lamelles pour microscopie
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Les lamelles Hirschmann Instruments™ pour microscopie sont fabriquées en verre de qualité et sont disponibles dans une gamme de dimensions.
Marque:  Hirschmann™ 8000117
Code produit. 13118169
  • 91.25€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 21-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 0,13 à 0,17 mm d’épaisseur
  • Conforme à la norme DIN 58 884, CE conforme à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Spécification
Lames porte-objet
24 x 46 mm
10 x 100/Paquet
1 (0,13 à 0,16 mm)
DIN 58 884, CE conforme à la norme IVD 98/79 CE
Nom du produit
Hirschmann™ Lamelles pour microscopie > Dimensions (L x l) : 24 x 46 mm