Learn More
Hirschmann™ Lamelles pour microscopie
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Les lamelles Hirschmann Instruments™ pour microscopie sont fabriquées en verre de qualité et sont disponibles dans une gamme de dimensions.
Marque:  Hirschmann™ 8000115
Code produit. 13198159
  • 56.70€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 0,13 à 0,17 mm d’épaisseur
  • Conforme aux normes DIN 58 884, CE et IVD 98/79 CE
  • Fournis 1000/boîte
  • Avec le numéro de lot sur l’emballage
Spécification
Spécification
Lames porte-objet
1 (0,13 à 0,16 mm)
24 x 32 mm
CE, DIN 58884, IVD 98/79 CE