Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Recharge de parfum RHAPSODIE pour dispositif Aircare
Élimine les effluves et odeurs indésirables. Les recharges de parfum RHAPSODIE pour dispositifs Aircare KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™ sont enrichies de douces notes d’agrumes, pour une odeur agréable dans les toilettes.
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 6136
Description
- Recharges fournies en boîtes de 6 cassettes de 310 ml
- Parfum doux, notes d’agrumes
- Conception ergonomique / arrondie qui empêche la poussière de se loger dans les interstices
- Recharge compatible avec les anciens distributeurs Aircare RIPPLE™ ou AQUA™
Spécification
Agrumes | |
Recharge | |
6/boîte |
Transparent | |
Distributeur Aircare AQUA | |
310 ml |
Sécurité et traitement
- RHAPSODIE Fragrance Refill
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol