Learn More
Contec™ Lingettes pour salles blanches Anticon™ Gold Standard Weight
Nettoyage des pièces optiques sensibles lors d’applications de classe ISO 1 à 4. Les lingettes pour salles blanches Contec™ Anticon™ Gold Standard Weight peuvent être utilisées lors de nombreuses applications, comme le contrôle de déversements ou l’étape de nettoyage critique d’une chambre. Les fibres 100 % polyester à filaments continus sont chimiquement modifiées pour assurer une propreté et une absorption supérieures.
Marque: Contec™ 495353-902
536.10 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Idéales pour essuyer les pièces optiques sensibles, excellentes pour un contrôle supérieur du déversement, lors d’applications de classe ISO 1 à 4
- Conçues pour offrir des performances optimales et une valeur supérieure
- Ces lingettes polyvalentes peuvent être utilisées lors de nombreuses applications, comme le contrôle des déversements ou le nettoyage essentiel d’une chambre
- Double maille 100 % polyester à filaments continus avec un tricotage interlock indémaillable
- Le fil de polyester est chimiquement conçu pour une absorption et une propreté maximales
- Les lingettes sont parfaitement jointes grâce à une technologie à l’étanchéité unique qui permet d’utiliser 100 % de la surface de la lingette
- Les lingettes sont dotées d’un faible taux de particules/fibres submicroniques, de substances extractibles et d’un taux d’absorption rapide adaptés au prélèvement rapide de déversements. 100 % polyester à filaments continus chimiquement modifié pour assurer une propreté et une absorption supérieures
- Lingettes idéales pour les étapes de nettoyage critiques, l’essuyage et le contrôle des déversements
Compliance
Testées conformément aux pratiques recommandées par l’IEST sur l’évaluation des matériaux d’essuyage pour les environnements critiques.
Specifications
Lingettes série Anticon™ Gold StandardWeight™ | |
23 cm | |
23 cm | |
ISO Classe 1 à 4 | |
Idéal pour l'essuyage des optiques sensibles, excellent pour le contrôle des déversements, pour les applications ISO de classe 1 à 4. |
9 in | |
9 in | |
Polyester | |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | |
2 Sachets de 75 lingettes |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1090371-0-0-1 | Certificat de qualité | 04/12/2024 | 495353-902 |
947901-0-0-1 | Certificat de qualité | 12/01/2023 | 495353-902 |
945675-0-0-1 | Certificat de qualité | 18/11/2022 | 495353-902 |
878112-0-0-1 | Certificat de conformité | 19/11/2021 | 495353-902 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
16Heures
11Minutes
19Secondes
31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.