Learn More
Contec™ Lingettes Anticon™ Gold HeavyWeight™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 16476820 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
100 lingettes/Sachet (2 Sachets intérieurs de 50)
2 Sachets de 75 lingettes (en vrac)
20/Sachet (5 Sachets/Carton)
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
1200 pièces
400 pièces
800 pièces
Code produit. 16476820
Marque: Contec™ 492226939
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réduction des particules et des fibres indésirables lors d’applications de nettoyage de classe ISO 1 à 4.Les lingettes Anticon™ Gold Heavyweight Series sont faites avec une technologie brevetée et une capacité d’absorption élevée pour mieux contrôler les déversements.Dotées d’une résistance à la traction élevée pour éliminer les déchirures et les accrocs lors d’applications de nettoyage difficiles.
  • Fabrication 100 % polyester à filaments continus, spécialement traité pour une absorption et une propreté supérieures
  • Dotées d’une structure à double maille avec un tricotage interlock indémaillable
  • Faible taux de particules submicroniques et de fibres
  • Bords soudés pour éviter de libérer des particules et des fibres
  • Capacité d’absorption élevée et taux d’adsorption rapide pour un meilleur contrôle des déversements
  • Résistance à la traction élevée pour éliminer les déchirures et les accrocs dans les applications de nettoyage difficiles
  • Blanchies en salle blanche
Compliance
Testées conformément aux pratiques recommandées par l’IEST sur l’évaluation des matériaux d’essuyage pour les environnements critiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Anticon Gold Double-Knit Interlock Lingettes
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Poids de base 140 g/m2
Certifications/Conformité ISO Classe 1 à 4
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les environnements de salle blanche les plus critiques
À utiliser avec (équipement) Semi-conducteurs, microélectronique et dispositifs médicaux
Quantité d’emballage 20/Sachet (5 Sachets/Carton)