Learn More
Contec™ Lingettes pour salles blanches Anticon™ Gold Standard Weight
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15.2 x 15.2 cm (6 x 6 in.)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Quantité d’emballage:
100 Wipes/Bag (2 Inner Bags of 50) (Bulk)
2 Sachets de 75 lingettes
2 Sachets de 75 lingettes (en vrac)
Conditionnement:
1200 pièces
Description
- Idéales pour essuyer les pièces optiques sensibles, excellentes pour un contrôle supérieur du déversement, lors d’applications de classe ISO 1 à 4
- Conçues pour offrir des performances optimales et une valeur supérieure
- Ces lingettes polyvalentes peuvent être utilisées lors de nombreuses applications, comme le contrôle des déversements ou le nettoyage essentiel d’une chambre
- Double maille 100 % polyester à filaments continus avec un tricotage interlock indémaillable
- Le fil de polyester est chimiquement conçu pour une absorption et une propreté maximales
- Les lingettes sont parfaitement jointes grâce à une technologie à l’étanchéité unique qui permet d’utiliser 100 % de la surface de la lingette
- Les lingettes sont dotées d’un faible taux de particules/fibres submicroniques, de substances extractibles et d’un taux d’absorption rapide adaptés au prélèvement rapide de déversements. 100 % polyester à filaments continus chimiquement modifié pour assurer une propreté et une absorption supérieures
- Lingettes idéales pour les étapes de nettoyage critiques, l’essuyage et le contrôle des déversements
Compliance
Testées conformément aux pratiques recommandées par l’IEST sur l’évaluation des matériaux d’essuyage pour les environnements critiques.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes série Anticon™ Gold StandardWeight™ |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 23 cm |
| Matériau | Polyester |
| Certifications/Conformité | ISO Classe 1 à 4 |
| Dimensions (L x l) | 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour l'essuyage des optiques sensibles, excellent pour le contrôle des déversements, pour les applications ISO de classe 1 à 4. |
| Quantité d’emballage | 2 Sachets de 75 lingettes (en vrac) |