Learn More
Gilac™ Container with Integrated Lid
Container with Integrated Lid integrates crocodile lid, ideal for catering. Stackable when closed and nesting when the lid is open.
58.05€ - 107.00€
Spécification
Type | Storage Tote |
---|---|
Matériau | HDPE |
Couleur | Bleu |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17948661
|
Gilac™
G181338 |
400 x 300 x 310 mm |
58.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17928731
|
Gilac™
G181438 |
600 x 400 x 315 mm |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Container with integrated ''crocodile'' lid.
- Ideal for catering.
- Stackable when closed and nesting when the lid is open.
Spécification
Storage Tote | |
HDPE | |
Bleu | |
Rectangulaires |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilac™ Container with Integrated Lid