Learn More
Gilac™ Blanc Bac Plat
Bac plat blanc multi-usages. Large plage de température d'utilisation.
Marque: Gilac™ G154321
Description
- Bac plat blanc multi-usages
- Large plage de température d'utilisation : de -40°C à +90°C
- Dimensions adaptées aux réfrigérateurs
- Utilisables en:
- bacs de préparation pour produits ruisselants
- bacs à ingrédients
- bacs pour conserver les échantillons des plats témoins
- bacs de fermentation et de décantation
- Emboitable et empilable
Spécification
Plateau | |
Blanc | |
1.3 gal. | |
Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires | |
Stockage des aliments | |
400/palette | |
437 mm | |
75 mm | |
0,46 kg |
HDPE | |
Rectangulaires | |
5 l | |
Réfrigérateur | |
Stackable | |
437 x 285 x 75 mm ; dimensions internes du fond : 380 x 220 x 72 mm | |
285 mm | |
1.01 lb. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.