Learn More
VITLAB™ Fiole jaugée en polypropylène de classe B
Déterminez les volumes avec précision pour des mesures exactes dans les applications de laboratoire grâce à ces flacons. Les fioles jaugées en PP de classe B VITLAB™ possèdent un seul trait de graduation qui définit exactement le volume étalonné.
17.21€ - 83.45€
Spécification
Étalonnage | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10437523
|
VITLAB™
676941 |
1 000 ml | Bouchon NS 24/29 |
19.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10326001
|
VITLAB™
676891 |
1000 mL | Screw cap | ||||||
10146093
|
VITLAB™
673941 |
100 ml | Bouchon NS 14/23 | ||||||
11803662
|
VITLAB™
673941 |
100 ml | Bouchon NS 14/23 |
25.05€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17897800
|
VITLAB™
671891 |
25 ml | Bouchon à vis |
17.55€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11893652
|
VITLAB™
672941 |
50 ml | Bouchon NS 12/21 |
23.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17867810
|
VITLAB™
674941 |
250 ml | Bouchon NS 19/26 |
30.45€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10427523
|
VITLAB™
674941 |
250 ml | Bouchon NS 19/26 | ||||||
17807820
|
VITLAB™
675941 |
500 mL | Bouchon NS 19/26 |
32.30€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10393911
|
VITLAB™
675941 |
500 mL | Bouchon NS 19/26 | ||||||
17857810
|
VITLAB™
674891 |
250 ml | Bouchon à vis |
28.85€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17897810
|
VITLAB™
675891 |
500 mL | Bouchon à vis |
29.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15737257
|
VITLAB™
671941 |
25 ml | Bouchon NS 10/19 | ||||||
17817810
|
VITLAB™
672891 |
50 ml | Bouchon à vis |
20.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11807920
|
VITLAB™
677941 |
10 ml | Bouchon NS 10/19 | ||||||
17847820
|
VITLAB™
677941 |
10 ml | Bouchon NS 10/19 |
17.25€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Très transparent
- Avec trait de graduation étalonné individuellement conformément à ‘In’
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 60°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
Spécification
Oui | |
Polypropylène | |
Polypropylène | |
B |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
60°C | |
Vis |