Learn More
VITLAB™ Fiole jaugée en polypropylène de classe B
Déterminez les volumes avec précision pour des mesures exactes dans les applications de laboratoire grâce à ces flacons. Les fioles jaugées en PP de classe B VITLAB™ possèdent un seul trait de graduation qui définit exactement le volume étalonné.
Marque: VITLAB™ 676891
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Highly transparent
- With ring mark individually calibrated to ‘In’
- Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
- Thermal stress up to 60°C does not permanently exceed the tolerance limits
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
Spécification
Yes | |
Polypropylene | |
1000 mL | |
310 mm | |
3 | |
±0.80 mL | |
Screw |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
Polypropylene | |
Screw cap | |
60°C | |
B |