Learn More
VITLAB™ Fiole jaugée en polypropylène de classe B
Déterminez les volumes avec précision pour des mesures exactes dans les applications de laboratoire grâce à ces flacons. Les fioles jaugées en PP de classe B VITLAB™ possèdent un seul trait de graduation qui définit exactement le volume étalonné.
Marque: VITLAB™ 672941
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Hautement transparent
- Avec marque de graduation étalonnée individuellement en ‘pouces’
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- La contrainte thermique jusqu’à 60°C ne dépasse pas en permanence les limites de tolérance
- Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à 60°C maximum
Spécification
Oui | |
Polypropylène | |
50 ml | |
150 mm | |
6 | |
± 0,12 ml | |
Vis |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
Polypropylène | |
Bouchon NS 12/21 | |
60°C | |
B |