Learn More
VITLAB™ Fiole jaugée en polypropylène de classe B
Déterminez les volumes avec précision pour des mesures exactes dans les applications de laboratoire grâce à ces flacons. Les fioles jaugées en PP de classe B VITLAB™ possèdent un seul trait de graduation qui définit exactement le volume étalonné.
Marque:  VITLAB™ 674891
Code produit. 17857810
  • 28.85€ / 2 pièces
Expédition estimée: 17-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Hautement transparent
  • Avec marque de graduation étalonnée individuellement en ‘pouces’
  • Tolérances de classe B conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • La contrainte thermique jusqu’à 60°C ne dépasse pas en permanence les limites de tolérance
  • Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à 60°C maximum
Spécification
Spécification
Oui
Polypropylène
250 ml
235 mm
5
± 0,30 ml
Vis
DIN EN ISO 1042
Transparent
Polypropylène
Bouchon à vis
60°C
B