Learn More
VITLAB™ Fiole jaugée en polypropylène de classe B
Déterminez les volumes avec précision pour des mesures exactes dans les applications de laboratoire grâce à ces flacons. Les fioles jaugées en PP de classe B VITLAB™ possèdent un seul trait de graduation qui définit exactement le volume étalonné.
Marque:  VITLAB™ 677941
Code produit. 17847820
  • 18.05€ / 2 pièces
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Hautement transparent
  • Avec marque de graduation étalonnée individuellement à ‘In’
  • Tolérances de classe B conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • La contrainte thermique jusqu’à 60°C ne dépasse pas en permanence les limites de tolérance
  • Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à maximum 60°C
Spécification
Spécification
Oui
PP
10 ml
90 mm
6
± 0,08 ml
À vis
DIN EN ISO 1042
Transparent
PP
Bouchon NS 10/19
60deg;C
B