Learn More
VITLAB™ Fiole jaugée en polypropylène de classe B
Déterminez les volumes avec précision pour des mesures exactes dans les applications de laboratoire grâce à ces flacons. Les fioles jaugées en PP de classe B VITLAB™ possèdent un seul trait de graduation qui définit exactement le volume étalonné.
Marque: VITLAB™ 677941
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Hautement transparent
- Avec marque de graduation étalonnée individuellement à ‘In’
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- La contrainte thermique jusqu’à 60°C ne dépasse pas en permanence les limites de tolérance
- Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à maximum 60°C
Spécification
Oui | |
PP | |
10 ml | |
90 mm | |
6 | |
± 0,08 ml | |
À vis |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
PP | |
Bouchon NS 10/19 | |
60deg;C | |
B |