Learn More
VITLAB™ Fiole jaugée en polypropylène de classe B
Code produit. 11803662
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Comprend:
Bouchon NS 10/19
Bouchon NS 12/21
Bouchon NS 14/23
Bouchon NS 19/26
Bouchon NS 24/29
Bouchon à vis
Couvercle à vis
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 pièces
Code produit. 11803662
Marque: VITLAB™ 673941
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Déterminez les volumes avec précision pour des mesures exactes dans les applications de laboratoire grâce à ces flacons. Les fioles jaugées en PP de classe B VITLAB™ possèdent un seul trait de graduation qui définit exactement le volume étalonné.
  • Hautement transparent
  • Avec marque de graduation étalonnée individuellement à ‘In’
  • Tolérances de classe B conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • La contrainte thermique jusqu’à 60°C ne dépasse pas en permanence les limites de tolérance
  • Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à maximum 60°C
Spécification
Étalonnage Oui
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau PP
Hauteur (métrique) 180 mm
Comprend Bouchon NS 14/23
Nb par paquet 6
Plage de températures (métrique) 60°C
Tolérance ± 0,20 ml
Classe B
Type de bouchon Vis