Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté
Avec graduations et bec verseur pour faciliter le versement. Les béchers de forme haute en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles.
Marque:  Fisherbrand™ SPFS64030-50
44.53 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24162" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15499083
  • 65.90€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Verre borosilicaté
  • Forme haute
  • Gradué
  • Avec bec verseur
  • Fabrication conforme aux normes ISO 3819, DIN 12331
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Translucide
Verre borosilicaté (type 1)
70 mm
Boîte de 10
Oui
Échelle graduée blanche
50 ml
Mat
Bec verseur
Bécher
ISO 3819, DIN 12331
Forme haute
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.
    Code promotionnel: 25081
    Expire2025-12-31
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.
    Code promotionnel: 24222
    Expire2025-03-31
    Jours
    3
    Heures
    22
    Minutes
    52
    Secondes
    47
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24162
    Expire2025-03-31
    Jours
    3
    Heures
    22
    Minutes
    52
    Secondes
    47
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 31/03/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    33
    Heures
    22
    Minutes
    52
    Secondes
    47
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté > Capacité : 50 ml