Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs à azote liquide de paillasse Thermo-Flask™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
1,9 L
2 L
4,5 L
Comprend:
Avec couvercle et poignée
Poignée de transport, couvercle sécurisé ventilé
Conditionnement:
1 pièce
Description
Maximisez la rétention du liquide réfrigéré grâce aux récipients à azote liquide de paillasse Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ légers qui sont composés de récipients internes borosilicatés et qui sont parfaits pour un usage cryogénique quotidien.
Acier inoxydable :
- Surface externe en acier inox, durable et résistante à la corrosion
- Poignée de transport et couvercle sécurisé ventilé (références 2122, 2123, 2124)
Col large peu profond :
- Parfait pour une utilisation en tant que piège à froid
- Conception en forme de boîte pratique et idéale pour une utilisation sur paillasse avec de la glace pilée, de la glace carbonique / de l’alcool
- Enveloppe extérieure en acier inox et base de protection qui assurent de nombreuses années d’utilisation sans aucun problème
- Sans couvercle ni poignée (numéro de pièce 2129)
Specifications
Specifications
| Type | Récipient de LN2 de paillasse |
| Capacité (métrique) | 4,5 L |
| Finition externe | Acier inoxydable |
| Modèle | Paillasse |
| Comprend | Poignée de transport, couvercle sécurisé ventilé |
| Hauteur (métrique) extérieure | 345 mm |
| Diamètre (métrique) | 182 mm |
| Diamètre (métrique) col interne | 150 mm |
| Poids à l’expédition (métrique) | 4,5 kg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction