Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs à azote liquide de paillasse Thermo-Flask™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
1,9 L
2 L
4,5 L
Comprend:
Avec couvercle et poignée
Poignée de transport, couvercle sécurisé ventilé
Unit Size:
1 pièce
Description
Maximisez la rétention du liquide réfrigéré grâce aux récipients à azote liquide de paillasse Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ légers qui sont composés de récipients internes borosilicatés et qui sont parfaits pour un usage cryogénique quotidien.
Acier inoxydable :
- Surface externe en acier inoxydable, durable et résistante à la corrosion
- Poignée de transport et un couvercle ventilé sécurisé
Col large peu profond :
- Parfait pour une utilisation en tant que piège à froid
- Conception en forme de boîte de culture pour une utilisation sur paillasse avec de la glace pilée, de la glace carbonique ou de l’alcool
- Enveloppe extérieure en acier inoxydable et embase de protection qui assurent de nombreuses années d’utilisation sans aucun problème
Col large en plastique :
- Faible coût, haute efficacité
- Surface externe en plastique robuste, absorbant les chocs avec des poignées de transport
- Couvercle isolant à soupape de dépressurisation.
Acier émaillé :
- Stockage des gaz liquéfiés en toute sécurité
- Embase de protection
- Les modèles 2118-2121 sont équipés de couvercles isolants et de poignées de transport repliables
- Parfait pour une utilisation en tant que piège à froid
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 1,9 L |
| Finition externe | Acier inoxydable |
| Modèle | Paillasse |
| Comprend | Avec couvercle et poignée |
| Hauteur (métrique) extérieure | 135 mm |
| Diamètre (métrique) | 186 mm |
| Diamètre (métrique) col interne | 155 mm |
| Poids à l’expédition (métrique) | 4,5 kg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction