Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté
Avec graduations et bec verseur pour faciliter le versement. Les béchers de forme haute en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles.
28.80€ - 148.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
Finition | Mat |
Comprend | Bec verseur |
Type | Bécher |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15499083
|
Fisherbrand™
SPFS64030-50 |
50 ml |
65.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15409093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-100 |
100 mL |
65.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15419093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-150 |
150 mL |
70.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15429093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-250 |
250 ml |
70.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15439093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-400 |
400 ml |
71.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15449093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-600 |
600 ml |
76.60€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15459093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-800 |
800 ml |
140.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15469093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-1000 |
1000 ml |
148.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11992223
|
Fisherbrand™
SPFS64030-1000 |
1000 ml | N/A | |||||||
11902233
|
Fisherbrand™
SPFS64030-2000 |
2000 ml | N/A | |||||||
15479093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-2000 |
2000 ml |
28.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15489093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-3000 |
3000 ml |
51.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11912213
|
Fisherbrand™
SPFS64030-5000 |
5000 ml |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Verre borosilicaté
- Forme haute
- Gradué
- Avec bec verseur
- Fabrication conforme aux normes ISO 3819, DIN 12331
Spécification
Translucide | |
Mat | |
Bécher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Forme haute |
Verre borosilicaté (type 1) | |
Bec verseur | |
Oui | |
Échelle graduée blanche |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté