Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté
Avec graduations et bec verseur pour faciliter le versement. Les béchers de forme haute en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles.
Marque: Fisherbrand™ SPFS64030-1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Verre borosilicaté
- Forme haute
- Gradué
- Avec bec verseur
- Fabrication conforme aux normes ISO 3819, DIN 12331
Spécification
Translucide | |
1000 ml | |
Mat | |
Bec verseur | |
Bécher | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Forme haute |
95 mm | |
Verre borosilicaté (type 1) | |
180 mm | |
Boîte de 10 | |
Oui | |
Échelle graduée blanche |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté > Capacité : 1000 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu