Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Béchers , forme haute, avec bec verseur
Code produit. 11792232 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Code produit. 11792232
Marque: DWK Life Sciences 211163602
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Grâce à sa forme, le bécher est un produit universel destiné à une grande variété d'applications de laboratoire.
Les béchers sont des récipients cylindriques avec une paroi latérale droite. Grâce à cette forme, les béchers sont des récipients de laboratoire universellement utilisables et servent généralement de verres de cuisson, de récipients de collecte et de préparation, de mélange et de solutions de chauffage. Un remplissage facile est possible via l’ouverture du grand récipient. Les béchers sont disponibles en différentes formes et tailles : haut et bas, avec ou sans bec verseur, avec ou sans échelle.
  • Bec verseur pour un versement propre
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 60 mm
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides
Nb par paquet 10/boîte