Learn More
BOC-L-proline, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10378960
BOC-L-proline, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10378960
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10378960
Marque: Thermo Scientific Acros 275650250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15761-39-4
Formule moléculaire C10H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.249
Numéro MDL MFCD00037324
Clé InChI ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-proAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 85083
Nom IUPAC Acide (2S)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau BOC-L-Proline
Point de fusion 133.0°C to 136.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 22, 35
Rotation spécifique − 60.50
Eau 0.5% max. (K.F.)
Quantité 25 g
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0429371 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2023 Catalog Number275650250,275651000
Numéro de lotA0401526 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2021 Catalog Number275650250,275651000
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BOC-L-proline, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >