Learn More
BOC-L-proline, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10016153 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10016153
Marque: Thermo Scientific Acros 275651000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15761-39-4 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15761-39-4
Formule moléculaire C10H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.249
Numéro MDL MFCD00037324
Clé InChI ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro
CID PubChem 85083
Nom IUPAC Acide (2S)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau BOC-L-Proline
Point de fusion 133.0°C to 136.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 22, 35
Rotation spécifique − 60.50
Eau 0.5% max. (K.F.)
Conditions de rotation spécifiques −60.5° (20°C 589nm,c=2,CH3COOH)
Quantité 100 g
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux