Learn More
ITW Chemische Produkte™ Tapis adhésifs pour salle blanche CleanStep™
Réduit la contamination dans les zones à trafic élevé. Les tapis adhésifs pour salle blanche ITW Chemische CleanStep™ sont fabriqués avec 30 ou 60couches. Chaque feuille amovible est dotée d’un revêtement adhésif uniforme conçu pour piéger les particules et empêcher le transfert.
Marque: ITW Chemische Produkte™ AMA184682W
286.41 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conçu pour capturer les particules provenant de la circulation des piétons et des roues avant l’entrée dans les salles blanches ou les environnements contrôlés
- Fournit une solution portative de contrôle de la contamination
- Peut être utilisé avec ou sans cadres (vendus séparément)
- Contiennent des conservateurs antimicrobiens qui empêchent la prolifération microbienne
- Revêtement adhésif uniforme sur chaque couche de tapis de 30 et 60 couches
- Les applications possibles comprennent les points d’entrée des salles blanches et des environnements critiques, les salles d’habillage ou les antichambres dans les marchés des semi-conducteurs, de la biotechnologie, des dispositifs médicaux, du traitement pharmaceutique, de l’aérospatiale et de l’automobile
Spécification
46 x 117 cm (18 x 46 in.) | |
60 couche | |
Blanc | |
Polyéthylène |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02