Learn More
ITW Chemische Produkte™ Tapis adhésifs pour salle blanche CleanStep™
Réduit la contamination dans les zones à trafic élevé. Les tapis adhésifs pour salle blanche ITW Chemische CleanStep™ sont fabriqués avec 30 ou 60couches. Chaque feuille amovible est dotée d’un revêtement adhésif uniforme conçu pour piéger les particules et empêcher le transfert.
205.68€ - 429.00€
Spécification
Dimensions (L x l) 46 x 117 cm (18 x 46 in.)
Matériau Polyéthylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Couleur Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11595315
Afficher les documents
ITW Chemische Produkte™
AMA184681G
Gris 30 couche Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11555325
Afficher les documents Détails de la promotion
ITW Chemische Produkte™
AMA184682B
Bleu 60 couche
315.00€
4 pièces
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11565325
Afficher les documents Détails de la promotion
ITW Chemische Produkte™
AMA184682G
Gris 60 couche
428.00€
4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11585315
Afficher les documents Détails de la promotion
ITW Chemische Produkte™
AMA184682W
Blanc 60 couche
429.00€
4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conçu pour capturer les particules provenant de la circulation des piétons et des roues avant l’entrée dans les salles blanches ou les environnements contrôlés
  • Fournit une solution portative de contrôle de la contamination
  • Peut être utilisé avec ou sans cadres (vendus séparément)
  • Contiennent des conservateurs antimicrobiens qui empêchent la prolifération microbienne
  • Revêtement adhésif uniforme sur chaque couche de tapis de 30 et 60 couches
  • Les applications possibles comprennent les points d’entrée des salles blanches et des environnements critiques, les salles d’habillage ou les antichambres dans les marchés des semi-conducteurs, de la biotechnologie, des dispositifs médicaux, du traitement pharmaceutique, de l’aérospatiale et de l’automobile
Spécification
Spécification
46 x 117 cm (18 x 46 in.)
Polyéthylène
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ITW Chemische Produkte™ Tapis adhésifs pour salle blanche CleanStep™