Learn More
Socorex™ Pipettes manuelles à volume variable Acura
Garantissez la stabilité de vos réglages lors du pipetage avec les pipettes manuelles à volume variable Socorex™ Acura. La précision de chaque unité a été mesurée pour garantir sa fiabilité à 0,5 μl et 1 μl.
Marque:  Socorex™ 825.0020
Code produit. 10445842
  • 300.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabrication en PP
  • Avec un mécanisme de réglage de la précision
  • Réglage du volume manipulable d’une seule main
Spécification
Spécification
Autoclavable
825
Acura
2 à 20 μl
Polypropylène
1
Micropipette
1 unité
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Socorex™ Pipettes manuelles à volume variable Acura > Volume : 2 à 20 μl