Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotors swing-out Thermo Scientific™ TX-150
Assortiment d’adaptateurs pour tubes
Marque: Thermo Scientific™ 75005737
340.70 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assortiment d’adaptateurs pour tubes
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
11/15 ml | |
122 mm |
Tube pour FIV 11 ml | |
17 mm | |
Nacelles coniques de 50 ml pour rotor TX-150 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant