Learn More
Socorex™ Macropipette Acura™ Manual 835
Équipée d’un mécanisme de réglage de précision permettant de régler le volume en continu jusqu’à une résolution de volume très précise. La macropipette Socorex™ Acura™ Acura™ manuelle 835 est conçue pour permettre le réglage du volume d’une seule main.
Marque: Socorex™ 835.05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réglage du volume intelligent, fiable et précis
- Résolution très fine du volume
- Réglage du volume d’une seule main
- Butées à déclic, tout en faisant tourner librement le bouchon du bouton du piston pour sécuriser la stabilité du réglage
- Activation sans effort
- Éjecteur de cônes réglable Justip™ s’adaptant à la plupart des cônes
- Système d’étalonnage par l’utilisateur Swift-set
- Accueille un filtre de protection à buse en cellulose
- Adaptateur de pipettes Pasteur disponible
- Résistance aux chocs, aux UV et à l’autoclavage
- Certification CE
- Garantie de trois ans
Spécification
<± 1,5 à 0,6 %, <0,6 à 0,3 % | |
Autoclavable | |
Acura | |
0,5 à 5 ml | |
1 unité |
EN ISO 8655, DIN 12650, bonnes pratiques de fabrication, bonnes pratiques de laboratoire, GBEA, NCCLS et directive CE DIV 98/79 CEE relative aux dispositifs médicaux | |
1 | |
Macropipette | |
Certificat d’étalonnage | |
3 ans |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 13
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Socorex™ Macropipette Acura™ Manual 835 > Volume : 0,5 et 5 &l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu