Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotors swing-out Thermo Scientific™ TX-150
Assortiment d’adaptateurs pour tubes
Marque: Thermo Scientific™ 75005743
331.90 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Assortiment d’adaptateurs pour tubes
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
1,5/2 ml | |
65 mm | |
1,5/2 ml |
Microtube | |
11 mm | |
Nacelles coniques de 50 ml pour rotor TX-150 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
12Heures
6Minutes
5Secondes
37 -
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotors swing-out Thermo Scientific™ TX-150 > Microtube de 1,5/2 ml (ensemble de 4)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu