Learn More
Fisherbrand™ Plaques PCR à demi-jupe 96 puits
Directement compatibles avec tous les principaux thermocycleurs, notamment les instruments ABI—peuvent être utilisés dans les séquenceurs à 96 puits ABI sans adaptateurs
Marque: Fisherbrand™ 14230244
138.89 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Directement compatibles avec tous les principaux thermocycleurs, notamment les instruments ABI—peuvent être utilisés dans les séquenceurs à 96 puits ABI sans adaptateurs
- En PP vierge
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Conception à bord surélevé
- Scellables à l’aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons
- Volume de 300 μl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
- Coin biseauté et grille alphanumérique
- Produites en salle blanche
Spécification
Étalon | |
Naturel | |
Semi | |
96 | |
Oui |
8 x 12 | |
Microplaque PCR | |
En PP | |
Applications de PCR, RT-PCR |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
13Heures
18Minutes
26Secondes
7Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%