Learn More
Fisherbrand™ Plaques PCR à demi-jupe 96 puits
Directement compatibles avec tous les principaux thermocycleurs, notamment les instruments ABI—peuvent être utilisés dans les séquenceurs à 96 puits ABI sans adaptateurs
Marque:  Fisherbrand™ 14230247
126.34 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12134122
  • 147.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Directement compatibles avec tous les principaux thermocycleurs, notamment les instruments ABI—peuvent être utilisés dans les séquenceurs à 96 puits ABI sans adaptateurs
  • En PP vierge
  • Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
  • Conception à bord surélevé
  • Scellables à l’aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons
  • Volume de 300 μl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
  • Coin biseauté et grille alphanumérique
  • Produites en salle blanche
Spécification
Spécification
Étalon
Vert
Semi
300 μl
Applications de PCR, RT-PCR
Transparent
8 x 12
Microplaque PCR
En PP
96
Oui
Nom du produit
Fisherbrand™ Plaques PCR à demi-jupe 96 puits > Vert