Learn More
Invitrogen™ Tampon d’échantillon LDS Bolt™ 4X
Description
Includes
sulfate de dodécyle de lithium (LDS) à pH 8,4.
Les tampons Novex™ Bolt™ et les agents de réduction des échantillons sont optimisés afin de pouvoir être utilisés avec les gels Bolt Bis-Tris Plus. Ils sont proposés dans différents formats.
À propos des gels Bis-Tris Plus Bolt™
Les gels Bis-Tris Plus Bolt™ sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions de dénaturation. Semblables aux gels Bis-Tris NuPAGE™, les gels Bis-Tris Plus Bolt™ sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt™ sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Utilisez également les gels Bolt™ pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bis-Tris Bolt™ sont disponibles en quatre types de gel et plusieurs formats de puits. Un Mini Gel Tank est requis pour utiliser tous les gels Bolt™.
Les durées d’application des gels Bolt™ peuvent varier en fonction du type de tampon de charge utilisé.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Tampon d’échantillon (4X) contenant du dodécylsulfate de lithium (LDS) à pH 8,5 avec le bleu SERVA G250 et le rouge de phénol. Conserver entre 4°C et 25°C. |
| Tampon | Tampons de chargement des échantillons |
| Concentration | 4X |
| À utiliser avec (équipement) | Boulon |
| Type de gel | Bis-Tris Plus |
| Type de produit | Tampon d’échantillons LDS |
| Compatibilité du gel | Gels Bolt™ Bis-Tris Plus |
| Gamme de produits | Bolt |
| Quantité | 10 ml |