Learn More
BRAND™ Plaque PCR à 96 puits
Fabriquées en plastique vierge de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles dans la plupart des applications PCR
Marque: BRAND™ 781350
195.49 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons
- Autoclavables et exempts de RNase, de DNase et d’ADN
- Des parois minces et uniformes assurent un transfert thermique cohérent et précis et d’excellents résultats
- Compatibles avec la plupart des grandes marques de thermocycleurs
- 96 puits
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
8 x 12 | |
Transparent | |
PP | |
PCR |
Étalon | |
Autoclavables | |
Sans jupe | |
96 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Brand - Selecting a PCR plate
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013161 | Certificat d’analyse | 31/03/2025 | 781350 |
0000011642 | Certificat d’analyse | 15/07/2024 | 781350 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
11Heures
4Minutes
37Secondes
31