Learn More
Thermo Scientific™ Plaque PCR, 96 puits, sans jupe
Code produit. 10100843
Click to view available options
Quantité:
25 plates
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 10100843
Marque: Thermo Scientific™ AB0600
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Boîte de 25 plaques
Plaques 96 puits sans jupe à utiliser dans les applications de PCR et de qPCR. Disponibles avec des caractères noirs pour un meilleur suivi des échantillons pendant le pipetage.
Les plaques 96 puits sans jupe à utiliser dans les applications de PCR et de qPCR possèdent jusqu’à 0,3 ml de volume de puits lorsqu’elles sont associées à des joints tels que des feuilles de métal ou des films adhésifs, le Thermo-Mat et des barrettes de bouchons. Les plaques présentent un coin biseauté à l’emplacement H1 et sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs.
Le fond du puits est transparent pour un maximum de visibilité. Disponibles en couleurs assorties avec des caractères alphanumériques transparents ou noirs. Compatibles avec les pipettes multicanaux standard.
Les plaques Thermo Scientific 96 puits sans jupe, à utiliser dans les applications de PCR et de qPCR, possèdent jusqu’à 0,3 ml de volume de puits lorsqu’elles sont associées à des joints tels que des feuilles de métal ou des films adhésifs, le Thermo-Mat et des barrettes de bouchons. Les plaques présentent un coin biseauté à l’emplacement H1 et sont compatibles avec la plupart des cycles thermiques.
Le fond du puits est transparent pour un maximum de visibilité. Disponibles en couleurs assorties avec des caractères alphanumériques transparents ou noirs. Compatibles avec les pipettes multicanaux standard.
Points clés
  • Format sans jupe compatible avec la plupart des thermocycleurs
  • Disponibles avec des caractères alphanumériques noirs
  • Coin biseauté : H1
  • Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
  • Volume de puits de 0,3 ml maximum (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage)
  • Scellables à l’aide de Thermo-Mat, de feuilles de métal et de films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons plats et bombés
Applications
  • PCR
  • qPCR / PCR en temps réel
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, d’ARNase, de DNase et d’endotoxines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Certifié sans RNase / DNase
Conditionnement 25/plaque
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque PCR
À utiliser avec (équipement) Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
Type de jupe Sans jupe
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) du puits 0,3 mL
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Quantité 25 plates
Vitesse de réaction Étalon