Learn More
BRAND™ Plaque PCR à 96 puits
Fabriquées en plastique vierge de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles dans la plupart des applications PCR
245.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
---|---|
Format | Étalon |
Array | 8 x 12 |
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Type de jupe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de jupe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10702773
![]() |
BRAND™
781400 |
Demi |
245.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10279880
![]() |
BRAND™
781350 |
Sans jupe |
245.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons
- Autoclavables et exempts de RNase, de DNase et d’ADN
- Des parois minces et uniformes assurent un transfert thermique cohérent et précis et d’excellents résultats
- Compatibles avec la plupart des grandes marques de thermocycleurs
- 96 puits
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 |
Étalon | |
Autoclavables | |
Polypropylène | |
PCR |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Plaque PCR à 96 puits