Learn More
Gilac™ 50 Micron Bags
50 Micron Bags are zip plastic bags for conserving food specimens.
Marque: Gilac™ G054901
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Zip plastic bags for conserving food specimens.
Spécification
Sample Bag | |
Ziplock | |
Single-use | |
Control tray | |
HDPE | |
160 x 220 mm | |
160 mm | |
220 mm |
Non autoclavable | |
Transparent | |
Conserving food specimens | |
1000 Bags | |
Non stérile | |
6.3 in. | |
8.7 in. |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilac™ 50 Micron Bags > Dimensions (L x W): 160 x 220, Includes: Box of 1000 Bags
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu