Learn More
Fisherbrand™ Plaques en PP 384 puits
GREENER_CHOICE
Offrent une densité de puits supérieure pour l’utilisation économique de réactifs onéreux
Marque:  Fisherbrand™ 235800
386.65 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24163" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11957954
  • 407.00€ / 120 pièces
Expédition estimée: 07-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conviennent parfaitement pour le stockage de bibliothèques de composés et d’acides nucléiques
  • Résistant aux produits chimiques
  • Supportent des températures allant de -80°C à +80°C (-112°F à +176°F)
  • Encombrement conforme aux recommandations ANSI™ pour une utilisation optimale dans les systèmes de manipulation et de distribution des liquides automatisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ANSI
16 x 24
Microplaque de stockage à 384 puits
384
Pour le stockage de bibliothèques de composés et d’acides nucléiques
Étalon
Naturel
En PP
Non stérile
Vidéos
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:38
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:38
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Advantage aspiration system
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Jours
    6
    Heures
    18
    Minutes
    17
    Secondes
    12
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Jours
    6
    Heures
    18
    Minutes
    17
    Secondes
    12
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Plaques en PP 384 puits > Naturel ; vol.puits : 120 μl