Learn More
Hamilton™ Seringues Luer-Lock SaltLine™
Utilisez ces seringues pour presque toutes les applications où un débit précis est essentiel.
Marque: Hamilton™ 203220
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’embout Luer-Lock en PTFE est extrêmement courant, car il offre les options les plus flexibles pour connecter les tubulures
- Disponible en plusieurs volumes
- Les applications incluent la microfluidique, les perfusions médicamenteuses / nutritionnelles, le filage électrostatique, l’étalonnage des spectromètres de masse, l’alimentation cellulaire et bien plus encore
Spécification
Non autoclavable | |
34,5 bar | |
1725 | |
250 μl |
Aiguille pour seringue | |
50°C | |
1/boîte | |
Luer-Lock |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Seringues Luer-Lock SaltLine™ > Volume : 250 ul
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu