Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ PREP XL C8
Réalisez la purification d’analytes modérément hydrophobes sur cette colonne à noyau solide.
Marque: Thermo Scientific™ 74204-109270A
7093.02 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Améliorez les méthodes HPLC classiques pour répondre à vos besoins de mise à l’échelle de la purification avec les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8. Les particules à noyau solide, robustes, de 4 μm garantissent une très haute efficacité dans les limites de pression HPLC standard. La phase greffée C8 à densité de greffage élevée fournit une rétention optimale des analytes ayant une hydrophobicité modérée. Ces colonnes présentent plusieurs et une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme.
Rétention hydrophobe moindre
- Recommandées pour les analytes moyennement hydrophobes ou lorsqu’une phase moins hydrophobe assure une rétention optimale.
- Sélectivité C8 (USP L7).
Haute efficacité de séparation pour une meilleure résolution et une sensibilité optimisée
- Les particules de 4 µm reposant sur la technologie Core Enhanced et la répartition des particules réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité de la séparation pour les méthodes HPLC classiques.
- Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de D.I.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
Colonne préparative, standard | |
100 mm | |
5 μm | |
80 Å | |
60°C | |
C8 | |
4 % | |
Oui |
20 mm | |
4300 psi (295 bars) | |
2 à 9 | |
90 m²/g | |
L7 | |
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.