Learn More
Greiner Bio-One Microplaques en polystyrène à fond μClear™ à 384 puits
Les microplaques à 384 puits en polystyrène fond μClear™ Greiner Bio-One sont exemptes de DNase, RNase et ADN humain détectables.
Marque: Greiner Bio-One 781094
Description
- Apyrogène
- Matériau : PS
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Espacement entre puits : 4,5mm
- Fond μClear™
Certifications
DIN ISO 9001
Spécification
No | |
Étalon | |
16 x 24 | |
White, Clear Bottom | |
384 | |
131 μl | |
40 | |
Blanc |
High Binding | |
With Lid | |
High Binding | |
Polystyrene | |
Stérile | |
Square, Flat Bottom (F-well) | |
10 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.