Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inox, 15 mm, pour Ich260
Bacs de récupération coulissants non perforés
Marque: Memmert™ ICH260B29726
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Vaste gamme d’incubateurs réfrigérés en acier inox robustes et hygiéniques (430), intégrant la technologie Peltier et dotés d’un régulateur PID à microprocesseur à logique floue adaptative fuzzy. Pour une régulation continue du système de chauffage/refroidissement Peltier sans réfrigérant. Deux capteurs PT-100 de classe A dans un circuit à 4 fils pour le transfert de fonction, plus une minuterie de programme sur sept jours et une minuterie de rampe pour 40 rampes maximum, réglables de 1 min à 999 h. Précision d’affichage de 0,1 °C du point de consigne, des valeurs réelles et des surchauffes. Protection multiple anti-surchauffe avec alarme sonore et visuelle : contrôleur électronique numérique de sur-température Classe 3.3 pour min /sous- et max. /sur-température, fonction de sécurité automatique pour les sur-températures et les sous-températures. Documentation longue sur six mois grâce à la mémoire en anneau pour enregistreur de données - 1 024 ko. Une interface d’imprimante parallèle pour imprimantes à jet d’encre compatibles PCL3 plus RS232 ou RS485 incluant le logiciel Celsius 2005. Carte mémoire pour 40 rampes de 32 Ko et certificat d’étalonnage des travaux pour 10°C et 37°C.Spécification
Standard primaire d’ozone modèle 260 | |
Acier inoxydable | |
Bac de récupération coulissant |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Bac de récupération inférieur en acier inox, 15 mm, pour Ich260 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu